物質
polypropylene
特徴
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS243071R
L × W × H
244 mm × 104 mm × 66 mm
色
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 数秒で簡単に組み立てられる差し込み式のポリプロピレン製ラック。
- ウォーターバスで安定を維持するよう設計。
- オートクレーブ可能。
- 平坦な状態で送付。