Merck
Z681261
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC入力
240 V
物質
fiberglass
特徴
CE compliant
fits flask 250 mL
メーカー/製品名
BriskHeat
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
0-482 °C temp. range
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BriskHeat卓上マントルヒーターは自立型で、卓上に直接置くことができます。丸底フラスコに、均一な熱分布ができます。
BriskHeat温度コントローラーと併用しなければなりません。
  • 自立型-卓上に直接置けます。
  • 最大900°F(482°C)までの温度
  • 丸底フラスコに適した形に成形。
  • 積み重ねることができ、保管に便利。
  • 240 V(3インチ(76 mm)のリード線、プラグなし)
法的情報
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.