Merck
Z569879
2Mag BioMIX用ミックスコントロールエコ コントロールユニット
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
別名:
control unit, power bank, power unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 90100
パラメーター
120-1.200 rpm speed
W × D × H
65 mm × 50 mm × 45 mm
重量
0.50 kg
出力
10 W (stirring power)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.