Merck
Z560626
Sigma-Aldrich
Aldrich®較正済みクロマトグラフィーカラム、溶媒リザーバー付き
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 600 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
物質
PTFE stopcock
ジョイント
top joint: threaded29/32
グレード
for chromatography
テクニック
HPLC: suitable
カラム外径 × 有効長
44 mm × 572 mm
カラム容積
600 mL
リザーバー容積
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)