Merck
Z530255
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS14/20
栓サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC