Merck
WHA69952504
Whatman® GD/XP syringe filters
polyethersulfone membrane
別名:
Whatmanフィルター, Z745642, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Polypropylene prefilter
包装
pkg of 1500 ea
メーカー/製品名
Whatman 6995-2504
Whatman Article No. 28420579 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Contain a 2-layer prefilter stack of 20 μm and 5 μm polyproplyene filters, above membrane shown below.
Minimal ion extractables make these suitable for trace metal analysis sample preparations.
適合性
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva