Merck
WHA2600602
Whatman® 試験紙
Acid Alkali Test Papers,Litmus Red
別名:
Z741604
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.79
特徴
Acid Alkali Test Papers,Litmus Red
包装
pkg of 10 ea (10 books of 20 strips)
メーカー/製品名
Whatman 2600-602
Whatman Article No. 28418895 (US reference)
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
青色リトマス紙、赤色リトマス紙
酸またはアルカリ反応の一般検査を容易にする、使いやすい試験紙です。約pH 5~8で変色します。特に教育現場での使用に推奨されます。
ブックレット型試験紙
ブックレット型の製品で、特に教育現場や工場での使用に適しています。学校で使用する場合、生徒1人当たりの試験紙の量を慎重に調節できるため経済的です。
Whatman offers a range of pH indicator and test papers to meet your specific needs. Made with traditional Whatman quality, these products combine ease-of-use with unsurpassed accuracy and consistency.
The convenience of using indicator papers for the rapid determination of pH values has led to many applications in laboratories and industry.
特徴および利点
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Convenient and portable for field use
  • pH Indicators
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva