Merck
WHA1823010
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/D
diam. 10 mm
別名:
Z740977, グラスファイバーフィルター, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
circles
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 1823-010
Whatman Article No. 28418405 (US reference)
直径
10 mm
厚さ
0.67 mm
ポアサイズ
2.7 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一般的な目的のろ過、溶媒ろ過、また膜フィルターの寿命を延ばすためのプレフィルターとして用いられます。高いローディング能力と湿潤強度。結合剤不使用。これらのフィルターは速い流速と、高いローディング能力を併せ持ち、一方で非常に細かい粒子も保持します。フラットにして用い、最高で温度500°Cに耐えられます。結合剤不使用です。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva