由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
bp
196 °C (lit.)
mp
32-37 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; balsamic; fruity
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W501301-5KG-K:
W501301-1KG:
W501301-BULK-K:
W501301-VAR-K:
W501301-100G:
W501301-5KG:
W501301-100G-K:
W501301-BULK:
W501301-1KG-K:
W501301-SAMPLE-K:
W501301-SAMPLE:
試験成績書(COA)