由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.67 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; rose; sweet
SMILES記法
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W285706-SAMPLE:
W285706-5KG:
W285706-1KG-K:
W285706-SAMPLE-K:
W285706-10KG:
W285706-10KG-K:
W285706-VAR-K:
W285706-5KG-K:
W285706-BULK-K:
W285706-1KG:
試験成績書(COA)