Merck
TEM-CF200-CU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.