グレード
technical grade
アッセイ
93%
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
127-145 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
thymus,spleen
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
111 - 115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6008-500G-A:
T6008-5G-A:4548174009406
T6008-BULK-A:
T6008-VAR-A:
T6008-100G-A:4548174009390