蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
自己発火温度
392 °F
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
242.6 °F - closed cup
引火点(℃)
117 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T49484-1L:
T49484-25ML:
T49484-100ML:
T49484-BULK:
T49484-5ML:
T49484-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.