Merck
SYX00235
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-oxoacetate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O3
CAS番号:
分子量:
232.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)c1nc2ccccc2n1C
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-17-12(16)10(15)11-13-8-6-4-5-7-9(8)14(11)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
AMIFGCQYKGXJLU-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SYX00235-1G:
試験成績書(COA)