Merck
SYNS101506
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
別名:
Synthware S101506
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S101506
穴サイズ
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.