Merck
SLW4516/80D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 80 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4516/80D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
clear
polypropylene
メーカー/製品名
4516/80D
SciLabware
フィッティング
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
特徴および利点
• For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles• Ensures drip-free pouring• Clear polypropylene pouring ring• Withstands autoclaving up to 140 °C
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.