特徴
graduation 0.05 mL
メーカー/製品名
3496/04AS
SciLabware
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 385 and DIN 12700
- With automatic zero facility
- Intermediate stopcock facilitates easy drainage of liquid back into reservoir
- Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit® cone
- Blue enamel graduations with Schellbach stripe
- 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
- facilitates accurate reading of the meniscus
- exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)