Merck
SLW1138/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
delong neck, flask working volume (2800 mL)
別名:
Pyrex, SciLabware 1138/10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
Delong borosilicate glass flask
Pyrex flask
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
baffled, 3 indents
delong neck
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1138/10
H
230 mm
本体 外径
210 mm
フラスコ有効容積
(2800 mL)
ネック外径
38 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Delong neck, with 38mm neck O.D. for use with 4540/38P and 4550/38M closures
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.