Merck
MT51340009
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Calcium ISE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
39121436
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51340009
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)