Merck
L223212
2-AMINO-1-(3-CYANO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIEN-2-YL)-4-(4-FLUOROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C26H23FN4OS
CAS番号:
分子量:
458.562
MDL番号: