Merck
L201596
5-{[(2E)-2-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)HYDRAZINO]SULFONYL}-2-(OCTADECYLOXY)BENZOIC ACID
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C34H51N3O5S2
CAS番号:
分子量:
645.931
MDL番号: