solid
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(nn1CC)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-3-16-13(14(17)18-4-2)10-12(15-16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PTGXNENSKKSZDH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)