Merck
JRD0033
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7ClN2O
分子量:
206.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)-n2cc(C=O)cn2
InChI
1S/C10H7ClN2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-6-8(7-14)5-12-13/h1-7H
InChI Key
VZQVRKCGPMBZQL-UHFFFAOYSA-N