Merck
GF95124607
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
別名:
AL625720
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 951-246-07
L
2 m