Merck
GF90800670
Aluminum/Magnesium
foil, Al97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, diameter 4 mm, temper as rolled
別名:
AL010270
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 908-006-70
直径
4 mm
厚さ
0.50 mm