Merck
GF90469828
ガラス封着合金、Fe54Ni29Co17
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
別名:
FE046011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 904-698-28
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm