Merck
GF83853456
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
別名:
NI207080
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 838-534-56
L ×壁厚
200 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
0.8 mm × 0.6 mm