Merck
GF82660169
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
別名:
AL146010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
powder (alloy pre-cursor)
メーカー/製品名
Goodfellow 826-601-69
重量
200 g
部分最大サイズ
150 μm