Merck
GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
別名:
SI647250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 775-881-62
L
59 mm
外径
10.0 mm
壁厚
2.8 mm