Merck
GF76936090
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
100mm rod, 25mm diameter
別名:
CY257925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 769-360-90
L ×直径
100 mm × 25 mm