Merck
GF60185730
Platinum/Rhodium
wire, 0.50 mm diameter, Pt94%/Rh 6%, length 1 m, temper annealed
別名:
PT075130
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 601-857-30
L
1 m
直径
0.50 mm