Merck
GF50091162
Aluminum/Silicon
foil, Al 88%/Si 12%, thickness 7.0 mm, size 71 × 88 mm
別名:
AL130900
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 500-911-62
サイズ
71 × 88 mm
厚さ
7.0 mm