Merck
GF43684634
Invar® - 膨張制御合金、Fe64Ni36
1000mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.16mm wall thickness, 1.88mm inside diameter
別名:
FE027200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 436-846-34
L
1000 mm
外径 × 内径 × 壁厚
2.2 mm × 1.88 mm × 0.16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
法的情報
Invarは、Aperam Alloys Imphyの商標として登録されています。
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy