Merck
GF32352386
ハフニウム
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 97%
別名:
ハフニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Hf
CAS番号:
分子量:
178.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 323-523-86
抵抗性
29.6 μΩ-cm, 0°C
サイズ×厚み
100x100 mm × 0.01 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI Key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N