アッセイ
99.95%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 217-783-97
抵抗性
20.65 μΩ-cm
サイズ×厚み
100 x 100 mm × 0.1 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES記法
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF21778397-1EA:
GF21778397-2EA:
GF21778397-20EA:
GF21778397-10EA:
GF21778397-5EA:
試験成績書(COA)