Merck
GF19575243
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
別名:
CU070381
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
foil (coil - half hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 195-752-43
サイズ×厚み
0.5 m × 0.2 mm