Merck
GF18951127
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 25 mm diameter
別名:
CU130240
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 189-511-27
直径
25 mm
25 mm
厚さ
0.016 mm