Merck
GF17539140
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
別名:
NI197910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 175-391-40
L
200 mm
直径
2 mm