Merck
GF07393349
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 25 mm
別名:
NI800250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 073-933-49
L
5 m
コイル幅
25 mm
厚さ
0.025 mm