Merck
GF02714767
Nitinol alloy, Ni55Ti45
200mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
別名:
NI207180
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 027-147-67
L × 厚み
200 mm × 0.125 mm
外径 × 内径
1.8 mm × 1.55 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)