Merck
DWKWGW539PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Isopropanol (in EN, FR, DE, ES, Spanish), capacity 500 mL
別名:
WGW539PML
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
特徴
label Isopropanol (in EN, FR, DE, ES, Spanish)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW539PML
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for isopropanol dispensing within the laboratory
特徴および利点
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information