Merck
DWKW242823
Wheaton® Dropping Bottle
natural bottle, capacity 7 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
natural bottle
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W242823
キャパシティ
7 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Opthalmic, IVD Kits, Other
特徴および利点
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.