Merck
DWKCT1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
別名:
CT1000P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NA.54
特徴
class B
graduated
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon CT1000P
キャパシティ
1000 mL , with +/10mL tolerance
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特徴および利点
Conform to ISO 6706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)