Merck
DWKBWP2000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 2000 mL
別名:
BWP2000AP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121818
NACRES:
NB.43
物質
round amber polypropylene bottle
wide-neck
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP2000AP
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications