Merck
DWK986722
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
別名:
986722
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
メーカー/製品名
WHEATON® 986722
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)