Merck
D213209
Sigma-Aldrich
ジフェニル-4-ピリジルメタン
99%
別名:
4-(ジフェニルメチル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15N
CAS番号:
分子量:
245.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,18H
InChI Key
ZWLWOTHDIGRTNE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D213209-BULK:
D213209-VAR:
D213209-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which