Merck
CLS1500500
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL, stopper joint: 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
ジョイント
joint: stopper24
特徴
cap
包装
pack of 1 ea
case of 24 ea
メーカー/製品名
Corning 1500-500
ボトルネック直径
~35.5 mm
キャパシティ
500 mL
直径× H
86 mm × 163.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.