Merck
CDS019854
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(3-Me)-OH
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21N3O4
分子量:
391.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
形状
solid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
SMILES記法
Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-13-23-11-14(25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI Key
UEDYXEZHNPXCFB-FQEVSTJZSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Karl J Koebke et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(19), 7765-7775 (2019-04-16)
Copper proteins have the capacity to serve as both redox active catalysts and purely electron transfer centers. A longstanding question in this field is how the function of histidine ligated Cu centers are modulated by δ vs ε-nitrogen ligation of