Merck
CDS003222
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-octylamine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N
CAS番号:
分子量:
143.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
形状
liquid
SMILES記法
CCCCCCCCNC
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-2/h10H,3-9H2,1-2H3
InChI Key
SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS003222-1G:
試験成績書(COA)