特徴
8-channel manifold
メーカー/製品名
Benchmark Scientific MW9600-8CM
詳細
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
アプリケーション
Washing microplates for ELISA assays
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)